SAB5600203
Anti-Phosphothreonine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM102, purified immunoglobulin
Synonym(e):
p-Thr, threonine-phosphorylated proteins
Größe auswählen
€ 352,00
Größe auswählen
About This Item
€ 352,00
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM102, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
all
Methode(n)
ChIP: 1:100-1:500
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 1:100-1:500
western blot: 1:500 —1:2000
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)