The specific epitope sequence is not available. This gene is mapped to human chromosome 11q23.2–11q23.3. The immunogen is a phospho-peptide corresponding to Phospho-Histone H2AX (Ser139).
SAB5600038
Anti-Gamma H2AX (phospho-Ser139) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM224, purified immunoglobulin
Synonym(e):
H2AX Ser139 p, Histone H2AX (phospho ser139)
Größe auswählen
€ 596,00
Größe auswählen
About This Item
€ 596,00
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM224, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.2- 1 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer139)
Angaben zum Gen
human ... H2AX(3014)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
I pretend to use this antibody with another organism, so I need to know the inmunogenic sequence or epitope.