Merck
SAB5600004
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG2c antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM223, purified immunoglobulin
Größe auswählen
100 μG
€ 432,00
1 MG
Anfragen
€ 432,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 432,00
1 MG
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
€ 432,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM223, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.01 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL (non-reduced only)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
IgG2c codes for Igh-1b. In mice, IgG2a and IgG2c are arranged in tandem on identical chromosome as two visible loci.
Spezifität
This antibody reacts to the Fc region of mouse IgG2c. No cross reactivity with mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM, IgA, IgE, human IgG, or rat IgG.
Immunogen
Purified mouse IgG2c whole molecule
Biochem./physiol. Wirkung
Mouse IgG2c generate several unique non-bonded interactions between the BC, DE and FG loops than mIgG2b. It connects to FcγRIV (Fc γ receptor IV) with a high affinity in the complex-type glycoform. In mice, IgG2c has unique immune profiles like, response, immune-decoration, because of their difference in protein sequence.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Possible allelic structure of IgG2a and IgG2c in mice.
Zhang Z, et al.
Molecular Immunology, 50(3), 169-171 (2012)
Mouse IgG2c Fc loop residues promote greater receptor-binding affinity than mouse IgG2b or human IgG1.
Daniel JF, et al.
PLoS ONE, 13(2), e0192123-e0192123 (2018)