Merck
SAB5600001
Sigma-Aldrich
Anti-Maus-IgG2a-Antikörper, vom Kaninchen, monoklonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM219, purified immunoglobulin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM219, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.005-0.2  μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL (non-reduced only)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit der Fc-Region von Maus-IgG2a. Keine Kreuzreaktivität mit IgG1, IgG2b, IgG2c, IgG3, IgM, IgA und IgE der Maus, IgG des Menschen oder IgG der Ratte.
Immunogen
Aufgereinigter Maus-IgG2a (Gesamtmolekül)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluieren Sie unsere Antikörper ohne jedes Risiko. Sollte ein Antikörper in Ihrer Anwendung nicht funktionieren, erhalten Sie eine volle Gutschrift oder einen Ersatz-Antikörper. Erfahren Sie mehr.
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, enthält 50 % Glycerin, 1 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable