Merck
SAB4700742
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Notch 1 antibody produced in mouse
clone mN1A, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 224,00
€ 224,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1943
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 224,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 224,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1943
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mN1A, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
research pathology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOTCH1(4851)
Allgemeine Beschreibung
The mouse monoclonal antibody mN1A recognizes intracellular domain of Notch 1 protein, mainly its activated form. The unprocessed Notch 1 protein is recognized with lower affinity.
Immunogen
GST fusion protein containing cdc10-NCR region of mouse Notch1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emanuele Brai et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 447-447 (2015-12-05)
Notch signaling plays a crucial role in adult brain function such as synaptic plasticity, memory and olfaction. Several reports suggest an involvement of this pathway in neurodegenerative dementia. Yet, to date, the mechanism underlying Notch activity in mature neurons remains
S Marathe et al.
Cell death and differentiation, 22(11), 1775-1784 (2015-03-31)
Neurological disorders such as Alzheimer's disease, stroke and epilepsy are currently marred by the lack of effective treatments to prevent neuronal death. Erroneous cell cycle reentry (CCR) is hypothesized to have a causative role in neurodegeneration. We show that forcing