Wichtige Dokumente
SAB4200820
Anti-Fetuin A antibody, Mouse monoclonal
clone FetA-M, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Alpha-2-HS-glycoprotein (AHSG), Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FetA-M, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using Human serum
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AHSG(197)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Reduction in the serum fetuin might indicate coronary artery disease. Fetuin is also implicated in insulin resistance and metabolic syndrome. Increased levels of fetuin A is observed in non-alcoholic fatty liver disease.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)