Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
4-Methylumbelliferyl-β-D-cellobiosid, glucanase substrate
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C22H28O13/c1-8-4-14(25)32-11-5-9(2-3-10(8)11)31-21-19(30)17(28)20(13(7-24)34-21)35-22-18(29)16(27)15(26)12(6-23)33-22/h2-5,12-13,15-24,26-30H,6-7H2,1H3/t12-,13-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChI key
PRTGXBPFDYMIJH-MKQZUAMYSA-N
Application
- zur Bestimmung von Cellulase von A. niger
- zur Bestimmung der extrazellulären Enzymaktivität von 1,4-β-Cellobiohydrolase
- zur Bestimmung der Aktivität des gebundenen Enzyms Endoglucanase I (EGIc) Trichoderma reesei , Klasse-II-Hydrophobine (HFBI)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?