Fortfahren mit
M3633
4-Methylumbelliferyl β-D-Glucopyranosid
β-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
MUD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.820,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-736-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94672
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl β-D-Glucopyranosid, β-glucosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 316 nm; λem 372 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosid wird als Substrat verwendet:
  • bei der Bestimmung der Glucosylceramidase-β-Enzymaktivität in mit Lysosomen angereicherten Fraktionen aus primären Neuronen des Hippocampus
  • in β-Glucosidase-Assays während der Hefegärung
  • zur Bestimmung der auf Glucocerebrosidase 1 (GBA1-)bezogenen Glucosidase-Aktivität in einer Makrophagen-Zelllinie (RAW)
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosid ist ein synthetisches enzymatisches Substrat für die Glycosidase. Es wurde schon als Substrat für die β-Glucosidase von Enterokokken verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7633M9766M9659
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 316 nm; λem 372 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)