Wichtige Dokumente
SAB4200748
Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in mouse
clone MB-11, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Human immunoglobulin M
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MB-11, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~2.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40,000-1:80,000 using 2.5 μg/mL Human IgM for coating
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)