Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
General description
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
mPAGE 4–12 % Bis-Tris-Gele für eine Proteintrennung mit hoher Auflösung
Western Blot
- Beladung: bis zu 60 μl Probe/Well
- Typische Laufzeit 26 min (MES, 180 V) oder 36 min (MOPS, 200 V)
- Dichtung umdrehen bei Verwendung mit Bio-Rad Mini-PROTEAN Systemen
- Adapter (MPTA) mit XCell SureLock und anderen kompatiblen Systemen verwenden
Western Blot
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE® Test-Kit
Signalwort
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - vPvM
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?