Merck
SAB5600214
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgM antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM121, purified immunoglobulin
Synonym(e):
IGHM, Ig mu chain C, Immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu
Größe auswählen
100 μG
€ 352,00
1 MG
Anfragen
€ 352,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 352,00
1 MG
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 352,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM121, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable (50ng/well - 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL - 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
This antibody reacts to the heavy chain of human IgM. No cross reactivity with human IgG, IgA, IgD, or IgE.
Immunogen
Human IgM
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)