Wichtige Dokumente
SAB4200669
Anti-Digoxin antibody, Mouse monoclonal
clone DI-22, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
12β-Hydroxydigitoxin, Monoclonal Anti-Digoxin antibody produced in mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DI-22, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1.0 mg/mL
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- flow cytometry
- immunofluorescence
- DNA hybridization
- in-situ hybridization (ISH)
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)