Fortfahren mit
CLS3474
Corning® Costar® Mikrotiterplatte mit ultraniedriger Anhaftung
size 96 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
24 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 752,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells
Size:
96 wells
€ 752,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear
manufacturer/tradename
Corning 3474
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped)
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(Ultra-Low Attachment)
General description
Corning Costar Mikrotiterplatten mit ultraniedriger Anhaftung
  • Mikrotiterplatten mit ultraniedriger Anhaftung umfassen eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung wirksam hemmt
  • Die Oberfläche minimiert die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und Zellaktivierung
  • Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
  • Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
  • Sterilisiert durch Gammabestrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS7007CLS3473CLS3471
description
size 96 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
size 96 wells, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
size 24 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
size 6 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
size
96 wells
size
96 wells
size
24 wells
size
6 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
material
clear , polystyrene , flat bottom clear , round wells
material
polystyrene , round bottom clear , round wells
material
clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
clear , clear wells, flat bottom clear , polystyrene
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
0.38-0.57 mL
well working volume
1.9-2.9 mL
manufacturer/tradename
Corning 3474
manufacturer/tradename
Corning 7007
manufacturer/tradename
Corning 3473
manufacturer/tradename
Corning 3471
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)