Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
24 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 714,00 |
Über diesen Artikel
€ 714,00
material
clear , clear wells, flat bottom clear , polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear
manufacturer/tradename
Corning 3471
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped)
size
6 wells
surface area
9.5 cm2 , cell growth area (cm2)
well volume
16.8 mL
well working volume
1.9-2.9 mL
wells
6 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- Mikrotiterplatten mit ultraniedriger Anhaftung umfassen eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung wirksam hemmt
- Die Oberfläche minimiert die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und Zellaktivierung
- Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
- Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
- Sterilisiert durch Gammabestrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability - |
| size 6 wells | size 24 wells | size 96 wells | size 24 wells |
| material clear , flat bottom clear , clear wells, polystyrene | material clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells | material clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells | material clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells |
| color clear | color clear | color clear | color - |
| feature lid, plate format: standard, skirt, well: flat bottom, clear | feature lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear | feature lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear | feature lid, skirt |
| well working volume 1.9-2.9 mL | well working volume 0.38-0.57 mL | well working volume 75-200 μL | well working volume 0.38-0.57 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Costar® Mikrotiterplatte mit ultraniedriger Anhaftung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?