Wichtige Dokumente
SAB4200500
Anti-Collagen IV antibody, Mouse monoclonal
clone J3-2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-COL4, Monoclonal Anti-Collagen IV antibody produced in mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
J3-2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, dog, bovine, human, monkey
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 2.0-4.0 μg/mL using human liver tissue sections.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using human placenta extracts.
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL4A1(1282)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- in the immunohistochemical staining
- in the immunostaining
- in the immunofluorescence detection
- as a secondary antibody in the western blot analysis
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)