Merck
SAB4200468
Sigma-Aldrich
Anti-JAM-A-Antikörper, Maus monoklonal
clone J10.4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-CD321, Monoklonaler Anti-F11-Rezeptor, Monoklonaler Anti-F11R, Monoklonaler Anti-JAM, Monoklonaler Anti-JAM1, Monoklonaler Anti-JAMA, Monoklonaler Anti-JCAM, Monoklonaler Anti-KAT, Monoklonaler Anti-PAM-1
Größe auswählen
200 μL
€ 484,00
€ 484,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 484,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 484,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
J10.4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 or A431 or A549 total cell extracts
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... F11R(50848)
Allgemeine Beschreibung
Der monoklonale Anti-JAM-A-Antikörper aus der Maus, (Maus-IgG1-Isotyp) stammt aus dem Hybridom J10.4. Dieses wird durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Milzzellen von BALB/c-Mäusen hergestellt, die mit einem rekombinanten humanen JAM-Protein immunisierten wurden. Das Junctional Adhesion Molecule A (JAM-A) wird an den Tight Junctions von Endothel- und Epithelzellen sowie auf einer Vielzahl von hämatopoetischen Zellen gebildet. Es gehört zur Familie der transmembranen IgG-Glykoproteine und wird auch in Monozyten, Lymphozyten, Neutrophilen, dendritischen Zellen, Thrombozyten und Spermatozoen exprimiert. Das JAM-A- oder F11R-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 1q23.3 lokalisiert.
Spezifität
Anti-JAM-A-Antikörper, Maus monoklonal erkennt humanes JAM-A.
Immunogen
Aus dem Hybridom J10.4 gewonnen, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von mit einem rekombinanten humanen JAM-Fusionsprotein immunisierten BALB/c-Mäusen produziert wird.
Anwendung
Der monoklonale Anti-JAM-A-Antikörper aus der Maus wird wie folgt verwendet:
  • Western Blot
  • Färben für Konfokalmikroskopie[1]
  • Immunpräzipitation
  • Immunzytochemie
  • Durchflusszytometrie
Biochem./physiol. Wirkung
Die Funktion von Junctional Adhesion Molecule A (JAM-A) wurde mit der Regulierung der Zellmigration/-invasion, Thrombozytenadhäsion, Zellpolarität, Zellproliferation und Epithel- oder Endothelbarrierefunktion in Verbindung gebracht. Die Mechanismen, durch die JAM-A diese Prozesse vermittelt, wurden jedoch nicht ausreichend geklärt. Die funktionelle Bedeutung von JAM-A ist mit Entzündung, Angiogenese, Hypertonie, Ischämie/Reperfusion und Atherosklerose assoziiert. JAM-A wurde außerdem mit Brust-, Endometrium-, Nierenzell- und Magenkarzinomen in Verbindung gebracht.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Zur Langzeitlagerung bei -20 °C in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor Gebrauch durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Association of rs61803665 Polymorphism in the F11R Gene with Increased Risk of Gastric Cancer
Khalili Z, et al.
Asian Pacific Journal of Cancer Biology, 4(1), 15-18 (2019)
Paul Gutwein et al.
Biochemical and biophysical research communications, 380(2), 387-391 (2009-03-03)
Junctional adhesion molecule-A (JAM-A) is one component of tight junctions which are involved in important processes like paracellular permeability, cell polarity, adhesion, migration, and angiogenesis. Here we describe JAM-A expression in distal convoluted tubule, connecting tubule, and in cells of
Axel Haarmann et al.
PloS one, 5(10), e13568-e13568 (2010-11-10)
An inducible release of soluble junctional adhesion molecule-A (sJAM-A) under pro-inflammatory conditions was described in cultured non-CNS endothelial cells (EC) and increased sJAM-A serum levels were found to indicate inflammation in non-CNS vascular beds. Here we studied the regulation of
Tim Steinbacher et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 75(8), 1393-1409 (2017-12-15)
Cell adhesion molecules (CAMs) of the immunoglobulin superfamily (IgSF) regulate important processes such as cell proliferation, differentiation and morphogenesis. This activity is primarily due to their ability to initiate intracellular signaling cascades at cell-cell contact sites. Junctional adhesion molecule-A (JAM-A)
Hisato Koshiba et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 19(2), 208-213 (2009-04-28)
Junctional adhesion molecule A (JAM-A) is involved in cell-cell contact and tight junction formation. Loss of cell adhesion molecules may be associated with high histologic grade and invasiveness of endometrial carcinoma. We attempted to determine JAM-A expression in human endometrial