Wichtige Dokumente
SAB4200024
Anti-Notch 1 antibody, Rat monoclonal
clone ICN 5B5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Anti-TAN1, hN1, neurogenic locus notch homolog protein 1, Anti-Translocation-associated notch protein, Monoclonal Anti-Notch 1 antibody produced in rat
Größe auswählen
€ 405,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 405,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ICN 5B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~120 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat cells and developing with a sensitive film
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOTCH1(4851)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)