Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF17(608)
General description
BCMA (auch bekannt als Mitglied 17 der Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, B-Zell-Reifungsprotein und CD269) ist ein Rezeptor von BAFF. BCMA verbindet, wie TACI, BAFF und April. BAFF und seine Rezeptoren induzieren die Entwicklung und das Überleben von B-Zellen, aktivieren NF-kB und c-Jun N-terminale Kinase und sind an B-Zell-assoziierten Autoimmunerkrankungen beteiligt.
~27 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus vom menschlichen BCMA entspricht.
Application
Der Anti-BCMA-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf das B-Zell-Reifungsprotein & abzielt und in Western Blotting, IHC & Immunfluoreszenz getestet wurde.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: 10 μg/ml aus einer repräsentativen Charge wies BCMA in menschlichen Milzzellen nach.
Immunfluoreszenz-Analyse: 10 μg/ml aus einer repräsentativen Charge wies BCMA in menschlichen Milzzellen nach.
Immunfluoreszenz-Analyse: 10 μg/ml aus einer repräsentativen Charge wies BCMA in menschlichen Milzzellen nach.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichen Milz-, K562- und U937-Lysaten.
Western-Blot-Analyse: 5 μg/ml dieses Antikörpers wies BCMA in menschlichen Milz-, K562- und U937-Lysaten nach.
Western-Blot-Analyse: 5 μg/ml dieses Antikörpers wies BCMA in menschlichen Milz-, K562- und U937-Lysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABC840 | 04053252940644 |