Wichtige Dokumente
SAB4200266
Anti-PP2A, C subunit antibody, Mouse monoclonal
clone 7A6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
MonoclonalAnti-PP2Ac, MonoclonalAnti-PP2CA, MonoclonalAnti-PP2Calpha, MonoclonalAnti-PPP2CA, MonoclonalAnti-RP-C, MonoclonalAnti-protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isozyme
Größe auswählen
€ 525,00
Größe auswählen
About This Item
€ 525,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7A6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat Rat2 or human A431 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP2CA(5515)
mouse ... Ppp2ca(19052)
rat ... Ppp2ca(24672)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)