Merck
SAB3700981
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
whole antiserum, lyophilized powder
Größe auswählen
2 ML
€ 212,00
€ 212,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
€ 212,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
€ 212,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rabbit
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Rabbit IgM and Rabbit Serum. No reaction was observed against Rabbit IgG.
Immunogen
Rabbit IgM mu heavy chain
Physikalische Eigenschaften
Antibody format: Antiserum
Rekonstituierung
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)