Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.020,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41100000
Manufacturer/tradename:
Dexter Magnetic Technologies 2501008-1
Feature:
for 96 well tray
€ 1.020,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
for 96 well tray
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501008-1
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
Features and Benefits
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Optimized field gradient within wells
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96F, for 96 well tray | description 1.5S, for 1.5 mL tubes | description 15SX, for 15 mL tubes | description for 500 ml vessels |
| feature for 96 well tray | feature for 1.5 mL tubes | feature for 15 mL tubes | feature - |
| manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501008-1 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501009 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501023 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2906019-1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LifeSep magnetic separator unit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?