Merck
SAB2702307
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Dengue virus NS1 protein antibody produced in mouse
clone GT4212, affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μL
€ 422,00
€ 422,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 422,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 422,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT4212, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
Dengue virus
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 5000-20000
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Dengue virus NS1 protein.
Anwendung
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:5000-1:20000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Sonstige Hinweise
Purification: Affinity purified by Protein G
Physikalische Form
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Leidy Lorena García-Ariza et al.
Viruses, 15(7) (2023-07-29)
Dengue is an acute febrile illness caused by the Dengue virus (DENV), with a high number of cases worldwide. There is no available treatment that directly affects the virus or the viral cycle. The objective of this study was to