SAB2702241
Monoclonal Anti-Dengue virus Type 2 NS5 protein antibody produced in mouse
clone GT353, affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT353, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
103kDa
Speziesreaktivität
Dengue virus
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100-1:2,000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable