Merck
SAB1407977
Sigma-Aldrich
Anti-PIP4K2C antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ22055, PIP5K2C
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~47.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIP4K2C(79837)
Immunogen
PIP4K2C (NP_079055.2, 1 a.a. ~ 421 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASSSVPPATVSAATAGPGPGFGFASKTKKKHFVQQKVKVFRAADPLVGVFLWGVAHSINELSQVPPPVMLLPDDFKASSKIKVNNHLFHRENLPSHFKFKEYCPQVFRNLRDRFGIDDQDYLVSLTRNPPSESEGSDGRFLISYDRTLVIKEVSSEDIADMHSNLSNYHQYIVKCHGNTLLPQFLGMYRVSVDNEDSYMLVMRNMFSHRLPVHRKYDLKGSLVSREASDKEKVKELPTLRDMDFLNKNQKVYIGEEEKKIFLEKLKRDVEFLVQLKIMDYSLLLGIHDIIRGSEPEEEAPVREDESEVDGDCSLTGPPALVGSYGTSPEGIGGYIHSHRPLGPGEFESFIDVYAIRSAEGAPQKEVYFMGLIDILTQYDAKKKAAHAAKTVKHGAGAEISTVHPEQYAKRFLDFITNIFA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ajit Roy et al.
Autophagy, 19(9), 2464-2484 (2023-02-22)
Although PIKFYVE phosphoinositide kinase inhibitors can selectively eliminate PIKFYVE-dependent human cancer cells in vitro and in vivo, the basis for this selectivity has remained elusive. Here we show that the sensitivity of cells to the PIKFYVE inhibitor WX8 is not
Gaurav Sharma et al.
Autophagy, 15(10), 1694-1718 (2019-02-27)
High-throughput screening identified 5 chemical analogs (termed the WX8-family) that disrupted 3 events in lysosome homeostasis: (1) lysosome fission via tubulation without preventing homotypic lysosome fusion; (2) trafficking of molecules into lysosomes without altering lysosomal acidity, and (3) heterotypic fusion