EP5820756004
Eppendorf® Plate Removal Tool
used with rotor S-4-104, S-4x750
Synonym(e):
Eppendorf® Plate Removal Tool
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820756004
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
used with rotor S-4-104, S-4x750
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
2 pcs.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)