Merck
SAB1405992
Sigma-Aldrich
Anti-IFIT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
G10P1, GARG-16, IFI-56, IFI56, IFNAI1, ISG56, RNM561
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IFIT1(3434)
Immunogen
IFIT1 (NP_001539, 1 a.a. ~ 478 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTNGDDHQVKDSLEQLRCHFTWELSIDDDEMPDLENRVLDQIEFLDTKYSVGIHNLLAYVKHLKGQNEEALKSLKEAENLMQEEHDNQANVRSLVTWGNFAWMYYHMGRLAEAQTYLDKVENICKKLSNPFRYRMECPEIDCEEGWALLKCGGKNYERAKACFEKVLEVDPENPESSAGYAISAYRLDGFKLATKNHKPFSLLPLRQAVRLNPDNGYIKVLLALKLQDEGQEAEGEKYIEEALANMSSQTYVFRYAAKFYRRKGSVDKALELLKKALQETPTSVLLHHQIGLCYKAQMIQIKEATKGQPRGQNREKLDKMIRSAIFHFESAVEKKPTFEVAHLDLARMYIEAGNHRKAEENFQKLLCMKPVVEETMQDIHFHYGRFQEFQKKSDVNAIIHYLKAIKIEQASLTRDKSINSLKKLVLRKLRRKALDLESLSLLGFVYKLEGNMNEALEYYERALRLAADFENSVRQGP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)