Merck
SAB1402972
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZP2 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ZPA
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZP2(7783)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The zona pellucida is an extracellular matrix that surrounds the oocyte and early embryo. It is composed primarily of three or four glycoproteins with various functions during fertilization and preimplantation development. The protein encoded by this gene is a structural component of the zona pellucida and functions in secondary binding and penetration of acrosome-reacted spermatozoa. The nascent protein contains a N-terminal signal peptide sequence, a conserved ZP domain, a consensus furin cleavage site, and a C-terminal transmembrane domain. It is hypothesized that furin cleavage results in release of the mature protein from the plasma membrane for subsequent incorporation into the zona pellucida matrix. However, the requirement for furin cleavage in this process remains controversial based on mouse studies. (provided by RefSeq)
Immunogen
ZP2 (NP_003451.1, 400 a.a. ~ 509 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NSSCQPVFEAQSQGLVRFHIPLNGCGTRYKFEDDKVVYENEIHALWTDFPPSKISRDSEFRMTVKCSYSRNDMLLNINVESLTPPVASVKLGPFTLILQSYPDNSYQQPY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)