Merck
SAB1401526
Sigma-Aldrich
Anti-PIBF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C13orf24, KIAA1008, PIBF, RP11-505F3.1
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIBF1(10464)
Immunogen
PIBF1 (NP_006337.2, 1 a.a. ~ 757 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRKISKESKKVNISSSLESEDISLETTVPTDDISSSEEREGKVRITRQLIERKELLHNIQLLKIELSQKTMMIDNLKVDYLTKIEELEEKLNDALHQKQLLTLRLDNQLAFQQKDASKYQELMKQEMETILLRQKQLEETNLQLREKAGDVRRNLRDFELTEEQYIKLKAFPEDQLSIPEYVSVRFYELVNPLRKEICELQVKKNILAEELSTNKNQLKQLTETYEEDRKNYSEVQIRCQRLALELADTKQLIQQGDYRQENYDKVKSERDALEQEVIELRRKHEILEASHMIQTKERSELSKEVVTLEQTVTLLQKDKEYLNRQNMELSVRCAHEEDRLERLQAQLEESKKAREEMYEKYVASRDHYKTEYENKLHDELEQIRLKTNQEIDQLRNASREMYERENRNLREARDNAVAEKERAVMAEKDALEKHDQLLDRYRELQLSTESKVTEFLHQSKLKSFESERVQLLQEETARNLTQCQLECEKYQKKLEVLTKEFYSLQASSEKRITELQAQNSEHQARLDIYEKLEKELDEIIMQTAEIENEDEAERVLFSYGYGANVPTTAKRRLKQSVHLARRVLQLEKQNSLILKDLEHRKDQVTQLSQELDRANSLLNQTQQPYRYLIESVRQRDSKIDSLTESIAQLEKDVSNLNKEKSALLQTKNQMALDLEQLLNHREELAAMKQILVKMHSKHSENSLLLTKTEPKHVTENQKSKTLNVPKEHEDNIFTPKPTLFTKKEAPEWSKKQKMKT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tim Ott et al.
Frontiers in physiology, 10, 134-134 (2019-03-13)
Joubert syndrome (JS) is a congenital autosomal-recessive or-in rare cases-X-linked inherited disease. The diagnostic hallmark of the so-called molar tooth sign describes the morphological manifestation of the mid- and hind-brain in axial brain scans. Affected individuals show delayed development, intellectual