Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 586,00 |
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 717,00 |
0.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.350,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, ascites fluid, clone B-5-1-2
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
B-5-1-2, monoclonal
mol wt
antigen ~50 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
enhanced validation
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts, radioimmunoassay: suitable, western blot: 1:4,000 using human fibroblast cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
Immunogen
Application
- Bei der Immunfluoreszenz-Analyse
- Im Western Blot/Immunoblot
- Zur Immunmarkierung von Zellen in der Elektronenmikroskopie
Biochem/physiol Actions
αα-Tubulin ist ein wichtiger Regulator von Zytoskelett-Proteinen. Es vermittelt zelluläre Entwicklungsstadien wie Proliferation, Migration und Signalgebung und ist für die zelluläre Formerhaltung verantwortlich. αα-Tubulin regelt den Transport, die Signalgebung und die zelluläre Tensegrität, die von Mikrotubuli vermittelt werden. Das codierte Protein wird mit der Entwicklung und Progredienz von Krebs assoziiert. αDie Acetylierung von α-Tubulin verstärkt die metastatischen Eigenschaften von Brustkrebs. Eine Mutation in TUBA4A wird mit der Entwicklung verschiedener Krebsarten wie Mundkrebs, Brustkrebs, Rektalkrebs, Lungenkrebs und Prostatakrebs assoziiert. Eine TUBA4A-Variation führt auch zur sporadischen amyotrophen lateralen Sklerose (ALS).
Mikrotubuli fungieren als strukturelle und mobile Elemente bei der Mitose, beim intrazellulären Transport, bei der flagellären Motilität und im Zytoskelett.
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ascites fluid, clone B-5-1-2 | description clone DM1A, ascites fluid | description clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture | description clone 6-11B-1, ascites fluid |
| species reactivity mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat | species reactivity yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine | species reactivity bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant | species reactivity mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| clone B-5-1-2, monoclonal | clone DM1A, monoclonal | clone 6-11B-1, monoclonal | clone 6-11B-1, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?