Merck
SAB1105945
Sigma-Aldrich
Anti-GNPNAT1 (15-17) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-GNPNAT, Anti-Glucosamine-phosphate N-acetyltransferase 1, Anti-Gpnat1
Größe auswählen
200 μL
€ 287,00
€ 287,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 287,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 287,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt ~21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNPNAT1(64841)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 15-17 of human GNPNAT1
Physikalische Form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yong Lin et al.
Autophagy, 16(3), 548-561 (2019-06-18)
Glucosamine (GlcN), a dietary supplement widely utilized to promote joint health and effective in the treatment of osteoarthritis, is an effective macroautophagy/autophagy activator in vitro and in vivo. Previous studies have shown that autophagy is required for hepatitis B virus