Fortfahren mit
SML1621
OSMI-1
≥98% (HPLC), powder, OGT inhibitor
Synonym(e):
(αR)-α-[[(1,2-Dihydro-2-oxo-6-quinolinyl)sulfonyl]amino]-N-(2-furanylmethyl)-2-methoxy-N-(2-thienylmethyl)-benzeneacetamide, OSMI 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 682,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H25N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.64
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
OSMI-1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1)C=CC2=C1C=CC(S(N[C@H](C3=C(OC)C=CC=C3)C(N(CC4=CC=CS4)CC5=CC=CO5)=O)(=O)=O)=C2
InChI
1S/C28H25N3O6S2/c1-36-25-9-3-2-8-23(25)27(28(33)31(17-20-6-4-14-37-20)18-21-7-5-15-38-21)30-39(34,35)22-11-12-24-19(16-22)10-13-26(32)29-24/h2-16,27,30H,17-18H2,1H3,(H,29,32)/t27-/m1/s1
InChI key
IYIGLWQQAMROOF-HHHXNRCGSA-N
Application
OSMI-1 (OGT with a small molecule inhibitor) has been used in proximal ligation assay, Sox2 (SRY (sex determining region Y)-Box 2 ) dual luciferase reporter assay, Sox2 ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) and other in vivo approaches, to study the O-Linked β-N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) mediated regulation of self-renewal genes in cancer. It has also been used to study the Hippo pathway regulation mediated by O-GlcNAc transferase.
Biochem/physiol Actions
OSMI-1 is a cell permeable inhibitor of OGT (O-GlcNAc transferase).
OSMI-1 is a cell permeable inhibitor of OGT..
OGT catalyses the attachment of N-acetylglucosamine moieties to a number proteins during post-translational modification. Inhibition of OGT activity might hinder the rate of viral replication in infections such as Herpes simplex viral disease.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1184SML1887SML2989
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)