Merck
SAB1300239
Sigma-Aldrich
Anti-RCL1 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-RNA 3′-terminal phosphate cyclase-like protein, Anti-RNAC, Anti-RPC2, Anti-RTC2
Größe auswählen
100 μG
€ 283,00
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 283,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 283,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RCL1(10171)
Allgemeine Beschreibung
RCL1, which does not have cyclase activity, plays a role in 40S- ribosomal-subunit biogenesis in the early pre-rRNA processing steps at sites A0, A1 and A2 that are required for proper maturation of the 18S RNA.
Immunogen
RCL1 (NP_005763, 216-250)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human RCL1.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)