Wichtige Dokumente
S6758
Anti-Sheep Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Serum, sheep
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
fractionated antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
sheep
Verpackung
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Methode(n)
immunoelectrophoresis: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Physikalische Form
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable