Über diesen Artikel
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
Agglut., IEP
Citations:
24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
sheep
packaging
vial of ~2 mL Lyophilized antiserum
technique(s)
agglutination assay: 1:100-1:200, immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Erythrozyten-Stroma vom Schaf (Hämolysin)
Application
Anti-Schaf-Erythrozyten-Stroma-Antikörper vom Kaninchen wurde in einem Hämolyse-Assay verwendet.
Anti-Schaf-Erythrozyten-Stroma-Antikörper vom Kaninchen wurden in einem Erythrozyten-Lyse-Assay eingesetzt.
Physical form
Lyophilisiert aus 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,2
Preparation Note
Mit 2 mL entionisiertem Wasser rekonstituieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?