Fortfahren mit
A3551
Alsever-Lösung
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Blood cell stabilizer solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Alseversche Lösung ist eine isotonische Balanced Salt Solution. Sie wird routinemäßig als Antikoagulans oder Blutkonservierungsmittel verwendet, um eine etwa 10-wöchige Lagerung von Vollblut bei Kühlschranktemperaturen zu ermöglichen.
Application
Alseversche Lösung wird wie folgt verwendet:
  • als Konservierungsmittel von Vollblut aus Meleagris gallopavo, Oreochromis niloticus und Salmo salar[1]
  • als Verdünnungsmittel für durch Kode-Technologie modifizierte rote SARS-CoV-2-Peptid-Zellen (Schweres-akutes-Atemwegssyndrom-Coronavirus Typ 2) (C19-Kodezyten)[2]
  • zum Konservieren von Hämolymphe aus Garnelen (Litopenaeus vannamei)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E7510E2888H6648
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
components
glucose: 10.0 g/L
NaHCO3: no
phenol red: 0.11 g/L
components
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)