Fortfahren mit
O3756
Orange G
for NA electrophoresis
Synonym(e):
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonsäure Dinatriumsalz, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-disulfonsäure Dinatriumsalz, Säureorange 10, Woll-Orange 2G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 319,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10N2Na2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.37
EC Number:
217-705-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120705
Colour Index Number:
16230
€ 62,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
suitability
suitable for gel electrophoresis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
General description
Orange G is an azo dye that is acidic in nature. It is widely used as a tracking dye for nucleic acid gel electrophoresis to track DNA front in agarose gels. Typically runs at 50bp in up to 2.5% agarose.
Application
Orange G has been used as a DNA gel loading dye.
Orange G is a tracking dye used in nucleic acid electrophoresis to track DNA front in agarose gels. Also used in SDS-capillary electrophoresis as a standard. Typically runs at 50bp in up to 2.5% agarose.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
861286O7252199672
description
for NA electrophoresis
description
certified by the BSC, Dye content 80 %
description
certified by the BSC
description
Dye content 85 %
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
suitability
suitable for gel electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, orange to red
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orange G
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)