861286
Orange G
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 80 %
Synonym(e):
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonsäure Dinatriumsalz, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-disulfonsäure Dinatriumsalz, Säureorange 10, Woll-Orange 2G
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 80%
Farbe
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
λmax
475 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥10000 at 329-331 nm in H2O
≥17000 at 473-479 nm in H2O
≥20500 at 246-250 nm in H2O
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChIKey
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable