Fortfahren mit
SAE0094
SAvPhire, monomeres Streptavidin
High-affinity biotin binding—reduces aggregation and enables precise, reliable detection and purification of biotinylated molecules
Synonym(e):
mSA3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 810,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Form:
lyophilized powder
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SAvPhire, monomeres Streptavidin, recombinant, expressed in E. coli, High Affinity
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Sequenz enthält ein N-terminales 6x-Histidin-Tag und ein C-terminales FLAG-Tag
Biochem/physiol Actions
Die Größe und Monovalenz dieses Produkts bieten bei Anwendungen wie der funktionellen Markierung von Zelloberflächen und der Atomkraft-Spektroskopie Vorteile gegenüber tetramerem Streptavidin, wie zum Beispiel:
  • Minimierung der Verteilung oder Dynamik bei der Sondierung von biotinylierten Zielen
  • Verringerung des Risikos der Aggregation, Ausfällung und Vernetzung in Vorinkubationsschritten mit biotinylierten Molekülen
  • Leichteren Zugang zum gewünschten Ziel
Dieses Produkt kann für herkömmliche biotinbindende Anwendungen verwendet werden, wie zum Beispiel für Western Blot, Immunpräzipitation, Immunhistochemie und Durchflusszytometrie.
Monomeres SAvPhire-Streptavidin ist eine Variante des biotinbindenden Streptavidins, das natürlicherweise als Tetramer vorliegt. Viele monomere Streptavidin-Proteine weisen eine schnelle Dissoziationskinetik auf, was ihre Verwendung in stabilen Markierungsanwendungen verhindert. Das monomere SAvPhire-Streptavidin wurde jedoch so entwickelt, dass seine Dissoziationsrate mit der von tetramerem Streptavidin vergleichbar ist.
Preparation Note
Die rekonstituierte Lösung kann bei 2–8 °C mindestens 1 Monat lang aufbewahrt werden. Für die Langzeitlagerung aliquotieren und bei -20 °C lagern.
Dieses Produkt wird aus PBS mit einem pH-Wert von 7,4 lyophilisiert. Den Inhalt des Fläschchens durch Zugabe von Wasser wie folgt zu einer 4-mg/mL-Lösung rekonstituieren:
  • 1-mg-Fläschchen: Für eine 4-mg/mL-Lösung 250 μL Wasser hinzufügen
  • 5-mg-Fläschchen: Für eine 4-mg/mL-Lösung 1,25 mL Wasser hinzufügen
Das rekonstituierte Produkt kann je nach Bedarf in Wasser oder PBS weiter verdünnt werden.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAvPhire is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
126674HPA058617SAB5300203
description
recombinant, expressed in E. coli, High Affinity
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 2F1, ascites fluid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you provide the molar extinction coefficient for this product?
    1 answer
    1. The extinction coefficient for the product in question is 2.8 (E0.1%).
      Helpful?
  2. What is the isoelectric point (pI) of Product No. SAE0094, SAvPhire™ Monomeric Streptavidin?
    1 answer
    1. The isoelectric point (pI) of Product No. SAE0094, SAvPhire™ Monomeric Streptavidin, is not determined by us. However, the theoretical pI is 5.9.