Wichtige Dokumente
S0827
Streptokinase C from Streptococcus sp.
buffered aqueous solution, ≥50,000 units/mg protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥50,000 units/mg protein
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)