Fortfahren mit
79470
D(+)-2-Phosphoglycerinsäure Natriumsalz Hydrat
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Synonym(e):
D-Glycerat-2-phosphat Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7O7P · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.06 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Assay:
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
form
powder
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H](CO)OP(O)(O)=O.C.C
InChI key
PXJAQZYAJDMQJH-YBBRRFGFSA-N
Biochem/physiol Actions
Enantiomerically pure metabolite of glycolysis/gluconeogenesis and also substrate for a number of important enzymes in central metabolism like enolase and phosphoglycerate mutase.
The enzyme enolase is responsible for reversible conversion of 2-phosphoglycerate (2-PG) into phosphoenolpyruvate (PEP). Phosphoglycerate mutase causes reversible isomerization of 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycerate in glycolysis and gluconeogenesis.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
197106178661668
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or solid
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥80% (CE)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
impurities
-
impurities
≤35% water
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)