S0191
Sonic Hedgehog Peptide from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, Fused to a histidine tag at the C-terminus, lyophilized powder
Synonym(e):
Shh
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.4-3.0 μg/mL ED50
Mol-Gew.
predicted mol wt 20 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Shh(20423)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.