Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 212,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 952,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Polysaccharose ist wasserlöslich, nichttoxisch, resistent gegenüber Darmenzymen, kugelförmig und kann mit einer Molekülmassenverteilung hergestellt werden, die sich an der Größe vieler normaler Lebensmittelproteine orientiert. [1]
Application
Für die Zelltrennung und die Isolierung von Organellen verwendet.
Other Notes
Ein nicht ionisches synthetisches Saccharose-Polymer.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnlich wie Ficoll 400, aber von einem anderen Lieferanten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source non-animal source | biological source sugar beets (Beta vulgaris) | biological source - |
| solubility water: soluble | solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder, spray-dried | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| color white | color white to off-white | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polysaccharose 400
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?