Fortfahren mit
A5707
Argininobernsteinsäure Dinatriumsalz Hydrat
≥80%
Synonym(e):
Natrium N-N-[[[(4S)-4-amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartat (2:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,90
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 779,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N4Na2O6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.24 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥80%
Form:
powder
€ 60,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CCCNC(=N)N[C@@H](CC([O-])=O)C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H18N4O6.2Na.H2O/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-;;;/m0.../s1
InChI key
UCTAVRCIKYVVFI-VDBFCSKJSA-L
Application
Argininosuccinatdinatriumsalzhydrat wird bei der spektralphotometrischen Messung der enzymatischen Argininosuccinat-Lyase(ASL)-Aktivität in Zellextrakten verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C41351971027261
description
≥80%
description
≥80%
description
≥80% (CE)
description
purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis
assay
≥80%
assay
≥80%
assay
≥80% (CE)
assay
≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
functional group
amine
functional group
amine, phosphate
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)