Merck
RABWASH2
Sigma-Aldrich
20X Wash Buffer Concentrate B
Größe auswählen
30 ML
€ 36,20
€ 36,20
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 ML
€ 36,20
About This Item
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.84
€ 36,20
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Intended for use with ELISA kits.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)