Merck
P4809
Phosphatcitrat-Puffer
tablet
Synonym(e):
PCR-Puffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
Quality Segment
pH
4.5-5.5 (1 tablet/100mL in water)
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
General description
Phosphatcitrat-Puffer ist ein gängiger Puffer, der gemeinsam mit löslichen Meerrettichperoxidasesubstraten wie o-Phenylendiamindihydrochlorid (ODP) oder Tetramethylbenzidin (TMB) verwendet wird. Er schafft einen pH-Wert von 5,0 mit einer ausgezeichneten Pufferkapazität. Die Phosphatcitrat-Puffer-Tabletten können zum Herstellen einer 0,05-mol/l-Phosphatcitrat-Pufferlösung mit einem pH-Wert von 5,0 verwendet werden. Diese Tabletten stellen ein schnelles, praktisches und genaues Verfahren für die Synthese von Phosphatcitrat-Pufferlösungen dar. Sie eliminieren den zeitaufwendigen und mühsamen Prozess des Abwiegens einzelner Komponenten bei der Pufferherstellung. Phosphatcitrat-Puffertabletten werden aus Komponenten höchster Qualität hergestellt, um die genauen physischen und chemischen Spezifikationen zu erhalten und eine gleichbleibende Leistung und Konsistenz über Chargen hinweg sicherzustellen. Phosphatcitrat-Puffer-Tabletten, pH-Wert 5,0, wurden als Substratpuffer in Immunassayverfahren formuliert.
Application
  • Characterization of nettle leaves (Urtica dioica) as a novel source of protease for clotting dromedary milk by non-destructive methods.: In dieser Studie wird Phosphat-Citrat-Puffer in enzymatischen Extraktionsprozessen verwendet, um die Stabilität und Aktivität von aus Pflanzen gewonnenen Enzymen aufrechtzuerhalten. Dies zeigt seine bedeutende Rolle bei der Entwicklung natürlicher Koagulationsmittel für Milchprodukte auf (Bouazizi et al., 2022).
  • A rapid, low pH, nutrient stress, assay to determine the bactericidal activity of compounds against non-replicating Mycobacterium tuberculosis.: Unter Verwendung von Phosphat-Citrat-Puffer entwickelt diese Studie einen Nährstoffbelastungstest bei niedrigem pH-Wert zur Beurteilung der Wirksamkeit antibakterieller Wirkstoffe gegen inaktive Tuberkulosebakterien. Es stellt somit ein wichtiges Hilfsmittel für die Arzneimittelentwicklung dar (Early et al., 2019).
  • Measurement of Free Iodine in Different Formulations of Povidone-Iodine Eye Drops 5.: Bei dieser Untersuchung wird Phosphat-Citrat-Puffer verwendet, um die Stabilität und Freisetzung von Jod in Augenlösungen zu messen. Dabei wird dessen Bedeutung zur Gewährleistung der Wirksamkeit und Sicherheit von Augenpflegeprodukten hervorgehoben (Prado et al., 2019).
Preparation Note
Eine in 100 ml entionisiertem Wasser gelöste Tablette ergibt 0,05 M Phosphatcitrat-Puffer, pH-Wert 5,0 bei 25 °C. Bei Raumtemperatur lagern.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)