RAB0080
Mouse Macrophage Inflammatory Protein 1-γ / CCL9-CCL10 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Synonym(e):
MIP-1 gamma
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 1.02-250 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Ccl9(20308)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials