Wichtige Dokumente
PZ0360
PF-4191834
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(3-(4-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl) phenylthio) phenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide, PF 4191834, Tetrahydro-4-[3-[[4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]thio]phenyl]-2H-pyran-4-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC(C1(CCOCC1)C2=CC=CC(SC3=CC=C(C4=CC=NN4C)C=C3)=C2)=O
InChI
1S/C22H23N3O2S/c1-25-20(9-12-24-25)16-5-7-18(8-6-16)28-19-4-2-3-17(15-19)22(21(23)26)10-13-27-14-11-22/h2-9,12,15H,10-11,13-14H2,1H3,(H2,23,26)
InChIKey
DVNQWYLVSNPCJZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)