Fortfahren mit
S5641
Scienceware® Coplin staining jar with screw cap
high-density polypropylene
Synonym(e):
coplin jar, microscope slide staining jar, 442081000, F44208-1000, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41181600
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat screw cap (53 mm in diameter), high-density polypropylene
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F44208-1000
General description
The flat-topped polypropylene threaded closure is 53 mm in diameter, features a large milled edge for a convenient hand grip and has deep sealing screw threads. Five internal slots store up to 10 standard 1 x 3" or 25 x 75 mm slides back to back. The base diameter is 59.7 mm (23/8"), height is 114 mm (41/2"). Steam autoclavable at 121°C (250°F), with lid detached during autoclaving.
Features and Benefits
  • Durable polypropylene construction
  • Sealing ring makes jar watertight
  • Stores up to 10 standard slides
  • Autoclavable
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5766S6016BR62310
manufacturer/tradename
Bel-Art F44208-1000
manufacturer/tradename
WHEATON® 900570
manufacturer/tradename
WHEATON® 900620
manufacturer/tradename
BRAND 62310
material
flat screw cap (53 mm in diameter), high-density polypropylene
material
glass jar
material
glass jar
material
polypropylene , polypropylene cap, round transparent bottle
packaging
pack of 12 ea
packaging
-
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 500 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)