Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H21ClFN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.90
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32
InChI
1S/C23H21ClFN5O2/c1-4-10-32-21-13-19-16(12-20(21)29-22(31)6-5-9-30(2)3)23(27-14-26-19)28-15-7-8-18(25)17(24)11-15/h1,5-8,11-14H,9-10H2,2-3H3,(H,29,31)(H,26,27,28)/b6-5+
InChI key
XZAHPCGWUZFHBI-AATRIKPKSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor thought to covalently react with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-06672131 has been used as a probe for proteomic analysis to identify off-target binding substrates. The dimethylaminomethyl (DMAM) group appears to increase compound stability in cancer cells with a resultant increase in protein reactivity from selective EGFR binding to widespread proteome-wide reactivity after treatment.
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?