Merck
PZ0138
Sigma-Aldrich
SC-51089 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[1-oxo-3-(4-pyridinyl)propyl]hydrazide monohydrochloride hydrate
Größe auswählen
5 MG
€ 120,00
25 MG
€ 334,00
€ 120,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 120,00
25 MG
€ 334,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19ClN4O3·HCl · xH2O
Molekulargewicht:
459.33 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 120,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.Cl.Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCc4ccncc4)c2c1
InChI
1S/C22H19ClN4O3.ClH.H2O/c23-17-6-7-20-18(13-17)27(14-16-3-1-2-4-19(16)30-20)22(29)26-25-21(28)8-5-15-9-11-24-12-10-15;;/h1-4,6-7,9-13H,5,8,14H2,(H,25,28)(H,26,29);1H;1H2
InChIKey
UEAWIGPAXPGSJC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
SC-51089 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research